2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942456-1G OR942456-250MG
APOSOR942456-1GEA 223 EUR
APOSOR942456-1G APOSOR942456-250MG
2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 95%
2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09266204
Núm. CAS: 693232-06-3