5-Chloro-2-(methylamino)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942472-1G OR942472-250MG
APOSOR942472-1GEA 574 EUR
APOSOR942472-1G APOSOR942472-250MG
5-Chloro-2-(methylamino)phenol 95%
5-Chloro-2-(methylamino)phenol
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157,598 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16998610
Núm. CAS: 1243357-05-2