Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942500-1G OR942500-250MG
APOSOR942500-1GEA 417 EUR
APOSOR942500-1G APOSOR942500-250MG
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00184668
Núm. CAS: 3187-58-4