2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942586-1G OR942586-250MG
APOSOR942586-1GEA 487 EUR
APOSOR942586-1G APOSOR942586-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile
Formula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16663224
Núm. CAS: 20925-55-7