4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942656-1G OR942656-250MG
APOSOR942656-1GEA 377 EUR
APOSOR942656-1G APOSOR942656-250MG
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26131872
Núm. CAS: 127285-55-6