Methyl 3-chloro-2,2-dimethylbut-3-enoate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942701-100MG OR942701-1G OR942701-250MG
APOSOR942701-100MGEA 388 EUR
APOSOR942701-100MG APOSOR942701-1G APOSOR942701-250MG
Methyl 3-chloro-2,2-dimethylbut-3-enoate ≥98%
Methyl 3-chloro-2,2-dimethylbut-3-enoate
Formula: C₇H₁₁ClO₂
MW: 162,614 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093339
Núm. CAS: 56663-74-2