Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942749-1G OR942749-250MG
APOSOR942749-1GEA 106 EUR
APOSOR942749-1G APOSOR942749-250MG
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,592 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15523524
Núm. CAS: 176750-70-2