(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942763-1G OR942763-250MG
APOSOR942763-1GEA 308 EUR
APOSOR942763-1G APOSOR942763-250MG
(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine 95%
(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine
Formula: C₈H₁₃NO
MW: 139,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11973975
Núm. CAS: 473732-95-5