Methyl 3-amino-5-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR942899-1G OR942899-250MG
APOSOR942899-1GEA 306 EUR
APOSOR942899-1G APOSOR942899-250MG
Methyl 3-amino-5-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈ClNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13689054
Núm. CAS: 1026241-99-5