3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR942929-1G OR942929-250MG OR942929-500MG
APOSOR942929-1GEA 1020 EUR
APOSOR942929-1G APOSOR942929-250MG APOSOR942929-500MG
3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,153 g/mol
Pto. de fusión: 76…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18806719
Núm. CAS: 37676-90-7