3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942967-1G OR942967-5G
APOSOR942967-1GEA 88.6 EUR
APOSOR942967-1G APOSOR942967-5G
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11047716
Núm. CAS: 874-27-1