3-Oxaspiro[5.5]undecan-9-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR942976-1G OR942976-250MG
APOSOR942976-1GEA 781 EUR
APOSOR942976-1G APOSOR942976-250MG
3-Oxaspiro[5.5]undecan-9-one
3-Oxaspiro[5.5]undecan-9-one
Formula: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168.233 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17013084
Núm. CAS: 1159280-53-1