6-Bromo-3-pyridazinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943012-10G OR943012-1G OR943012-5G
APOSOR943012-10GEA 342 EUR
APOSOR943012-10G APOSOR943012-1G APOSOR943012-5G
6-Bromo-3-pyridazinol 98%
6-Bromo-3-pyridazinol
Formula: C₄H₃BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11223475
Núm. CAS: 51355-94-3