6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943025-1G OR943025-250MG
APOSOR943025-1GEA 632 EUR
APOSOR943025-1G APOSOR943025-250MG
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,571 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955763
Núm. CAS: 17228-63-6