tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR943040-1G OR943040-500MG
APOSOR943040-1GEA 1340 EUR
APOSOR943040-1G APOSOR943040-500MG
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22566236
Núm. CAS: 1363380-84-0