1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943044-1G
OR943044-5G
APOSOR943044-1GEA
192
EUR
APOSOR943044-1G
APOSOR943044-5G
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone
Formula:
C₉H₁₁NO MW: 149,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19204667 Núm. CAS: 122710-21-8 |