5,8-Dihydro-1-naphthol 87%

Proveedor: Apollo Scientific

OR943087-1G OR943087-250MG
APOSOR943087-1GEA 364 EUR
APOSOR943087-1G APOSOR943087-250MG
5,8-Dihydro-1-naphthol 87%
5,8-Dihydro-1-naphthol
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146.186 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128247
Núm. CAS: 27673-48-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR