3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943093-1G OR943093-250MG
APOSOR943093-1GEA 435 EUR
APOSOR943093-1G APOSOR943093-250MG
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile 95%
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09933572
Núm. CAS: 363185-45-9