Dimethallylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Bis(2-methylallyl)amine
OR943096-10G OR943096-5G
APOSOR943096-10GEA 330 EUR
APOSOR943096-10G APOSOR943096-5G
Dimethallylamine 95%
Dimethallylamine
Formula: C₈H₁₅N
MW: 125.211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026058
Núm. CAS: 35000-15-8