2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943100-1G OR943100-250MG
APOSOR943100-1GEA 0 EUR
APOSOR943100-1G APOSOR943100-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24387373
Núm. CAS: 1379595-97-7