6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943102-5G
APOSOR943102-5GEA 119 EUR
APOSOR943102-5G
6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine 95%
6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine
Formula: C₆H₇BrN₂
MW: 187,037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234191
Núm. CAS: 1022641-52-6