3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR943164-1G OR943164-5G
APOSOR943164-1GEA 56.7 EUR
APOSOR943164-1G APOSOR943164-5G
3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
3-Nitro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210.187 g/mol
Pto. de fusión: 230…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069003
Núm. CAS: 22888-56-8