6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943182-1G
OR943182-250MG
APOSOR943182-1GEA
0
EUR
APOSOR943182-1G
APOSOR943182-250MG
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 95%
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formula:
C₈H₈N₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18803474 Núm. CAS: 1378699-89-8 |