7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943186-1G OR943186-250MG
APOSOR943186-1GEA 734 EUR
APOSOR943186-1G APOSOR943186-250MG
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formula: C₇H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845367
Núm. CAS: 927413-64-7