Di(pyridin-3-yl)methanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943214-1G OR943214-250MG
APOSOR943214-1GEA 328 EUR
APOSOR943214-1G APOSOR943214-250MG
Di(pyridin-3-yl)methanone 95%
Di(pyridin-3-yl)methanone
Formula: C₁₁H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01464076
Núm. CAS: 35779-35-2