2-Oxopropyl benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943264-1G
OR943264-5G
APOSOR943264-1GEA
82.8
EUR
APOSOR943264-1G
APOSOR943264-5G
2-Oxopropyl benzoate 95%
2-Oxopropyl benzoate
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,185 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01660185 Núm. CAS: 6656-60-6 |