4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-methylfuran-2(5H)-one
OR943277-1G
OR943277-5G
APOSOR943277-1GEA
85.7
EUR
APOSOR943277-1G
APOSOR943277-5G
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one
Formula:
C₅H₆O₃ MW: 114,099 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01860143 Núm. CAS: 516-09-6 |