Allyl-prop-2-ynyl-amine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943284-1G OR943284-5G
APOSOR943284-1GEA 270 EUR
APOSOR943284-1G APOSOR943284-5G
Allyl-prop-2-ynyl-amine hydrochloride 95%
Allyl-prop-2-ynyl-amine hydrochloride
Formula: C₆H₉N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03596896
Núm. CAS: 1158414-22-2