5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943286-1G OR943286-250MG
APOSOR943286-1GEA 754 EUR
APOSOR943286-1G APOSOR943286-250MG
5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol
Formula: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,248 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02012810
Núm. CAS: 104580-60-1