3-Methyloxolan-3-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR943342-1G OR943342-250MG
APOSOR943342-1GEA 661 EUR
APOSOR943342-1G APOSOR943342-250MG
3-Methyloxolan-3-ol 95%
3-Methyloxolan-3-ol
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.132 g/mol
Pto. Ebullición: 76…80 °C (18 mm Hg)
Densidad: 1.032 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18332778
Núm. CAS: 64360-69-6