1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943370-1G OR943370-250MG
APOSOR943370-1GEA 754 EUR
APOSOR943370-1G APOSOR943370-250MG
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine 95%
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07403242
Núm. CAS: 879063-08-8