6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-methoxy-2-phenyl-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
OR943451-5G
APOSOR943451-5GEA 185 EUR
APOSOR943451-5G
6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
Formula: C₁₇H₁₆O₂
MW: 252,308 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698841
Núm. CAS: 1769-84-2