2-(Azetidin-1-yl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR943468-1G OR943468-250MG
APOSOR943468-1GEA 614 EUR
APOSOR943468-1G APOSOR943468-250MG
2-(Azetidin-1-yl)ethanol 95%
2-(Azetidin-1-yl)ethanol
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743797
Núm. CAS: 67896-18-8