2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943470-1G OR943470-250MG
APOSOR943470-1GEA 734 EUR
APOSOR943470-1G APOSOR943470-250MG
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine 95%
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009753
Núm. CAS: 83732-75-6