(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943498-1G OR943498-250MG
APOSOR943498-1GEA 828 EUR
APOSOR943498-1G APOSOR943498-250MG
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659477
Núm. CAS: 297730-25-7