2-Chloro-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-1-(indolin-1-yl)ethanone
OR943541-1G OR943541-250MG
APOSOR943541-1GEA 219 EUR
APOSOR943541-1G APOSOR943541-250MG
2-Chloro-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,646 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099469
Núm. CAS: 17133-48-1