7-Amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
OR943560-1G OR943560-250MG
APOSOR943560-1GEA 647 EUR
APOSOR943560-1G APOSOR943560-250MG
7-Amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile 95%
7-Amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formula: C₈H₇N₅
MW: 173,175 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00206563
Núm. CAS: 255389-59-4