N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943596-1G OR943596-250MG OR943596-5G
APOSOR943596-1GEA 197 EUR
APOSOR943596-1G APOSOR943596-250MG APOSOR943596-5G
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine
Formula: C₁₁H₁₇N
MW: 163,259 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00972061
Núm. CAS: 42882-36-0