N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943597-1G OR943597-250MG
APOSOR943597-1GEA 806 EUR
APOSOR943597-1G APOSOR943597-250MG
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formula: C₄H₇N₃S
MW: 129.183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00986507
Núm. CAS: 38917-35-0