3-Propylisoxazol-5-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943659-1G OR943659-250MG
APOSOR943659-1GEA 92.8 EUR
APOSOR943659-1G APOSOR943659-250MG
3-Propylisoxazol-5-amine 95%
3-Propylisoxazol-5-amine
Formula: C₆H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05270911
Núm. CAS: 747411-47-8