Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(2-(chloromethyl)phenyl)acetate
OR943804-1G OR943804-250MG
APOSOR943804-1GEA 647 EUR
APOSOR943804-1G APOSOR943804-250MG
Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate 95%
Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198.646 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832998
Núm. CAS: 95360-33-1