7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943807-1G OR943807-250MG
APOSOR943807-1GEA 289 EUR
APOSOR943807-1G APOSOR943807-250MG
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one
Formula: C₈H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834137
Núm. CAS: 76629-10-2