N-Methoxy-N,3-dimethylbutanamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943818-1G OR943818-5G
APOSOR943818-1GEA 0 EUR
APOSOR943818-1G APOSOR943818-5G
N-Methoxy-N,3-dimethylbutanamide 98%
N-Methoxy-N,3-dimethylbutanamide
Formula: C₇H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09859663
Núm. CAS: 147356-77-2