(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943823-1G OR943823-5G
APOSOR943823-1GEA 0 EUR
APOSOR943823-1G APOSOR943823-5G
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864459
Núm. CAS: 178488-39-6