C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943848-1G OR943848-250MG
APOSOR943848-1GEA 806 EUR
APOSOR943848-1G APOSOR943848-250MG
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine
Formula: C₈H₁₀N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09994896
Núm. CAS: 1020033-70-8