N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943850-1G OR943850-250MG OR943850-500MG
APOSOR943850-1GEA 654 EUR
APOSOR943850-1G APOSOR943850-250MG APOSOR943850-500MG
N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₆N₂O·2ClH
MW: 217,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09997816
Núm. CAS: 122894-40-0