3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride
OR943851-1G
APOSOR943851-1GEA 74.1 EUR
APOSOR943851-1G
3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride 97%
3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151,634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09997928
Núm. CAS: 1185303-79-0