5,6-Dimethylnicotinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR943902-1G
OR943902-5G
APOSOR943902-1GEA
62.5
EUR
APOSOR943902-1G
APOSOR943902-5G
5,6-Dimethylnicotinonitrile 97%
5,6-Dimethylnicotinonitrile
Formula:
C₈H₈N₂ MW: 132,163 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11101052 Núm. CAS: 113124-09-7 |