1-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR943953-1G
APOSOR943953-1GEA 82.8 EUR
APOSOR943953-1G
1-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethanone
Formula: C₇H₅Cl₂NO
MW: 190,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847255
Núm. CAS: 185319-20-4