4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944010-1G OR944010-250MG OR944010-500MG
APOSOR944010-1GEA 719 EUR
APOSOR944010-1G APOSOR944010-250MG APOSOR944010-500MG
4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride 97%
4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12755739
Núm. CAS: 3970-73-8